Principaux documents
GF34872116
Fecralloy® - iron/chromium
wire, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 1.6 mm diameter, length 5 m, temper annealed
Synonyme(s) :
FE085150
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 348-721-16
Longueur
5 m
Diamètre
1.6 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB