GF34698369
Magnesium alloy az31
foil, thickness 0.5 mm, size 200 × 200 mm
Synonyme(s) :
MG010300
About This Item
Produits recommandés
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 346-983-69
Taille
200 × 200 mm
Épaisseur
0.5 mm
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable