GF34219863
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 2.10mm, L 200 mm, wall thickness 0.05 mm
Synonyme(s) :
IM307200
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 342-198-63
Longueur
200 mm
Épaisseur de la paroi
0.05 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable