GF33122832
Titanium
rod, 500mm, diameter 2mm, as drawn, 99.99+%
Synonyme(s) :
Titanium, TI007911
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.99%
Forme
rod
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 331-228-32
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
500 mm × 2 mm
pb
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N