GF32716795
Platinum/Iridium
wire, Pt85%/Ir 15%, 1.0 mm diameter, length 0.05 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
PC135160
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 327-167-95
Longueur
0.05 m
Diamètre
1.0 mm