Principaux documents
GF29940048
Tungsten carbide/cobalt (co 10%)
rod, WC 90%/Co 10%, 5 mm diameter, length 100 mm
Synonyme(s) :
W 617905
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 299-400-48
Longueur
100 mm
Diamètre
5 mm