Principaux documents
GF28015433
Indium/silver
wire, In 97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
IN135130
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 280-154-33
Longueur
0.1 m
Diamètre
0.25 mm