Principaux documents
GF26360748
Carbon - vitreous - 3000c
powder, max. particle size 300 micron, weight 20 g, condition spherical
Synonyme(s) :
VC006021
About This Item
Code UNSPSC :
12141908
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 263-607-48
Poids
20 g
Taille max. des part.
300 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable