Key Documents
GF24688143
Quartz - fused
tube, outside diameter 1.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.1 mm
Synonyme(s) :
SI617030
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 246-881-43
Longueur
100 mm
D.E.
1.0 mm
Épaisseur de la paroi
0.1 mm