GF21421268
Nickel
mesh, 60x60mm, nominal aperture 0.43mm, thickness 0.004mm, wire diameter 0.067mm, 51 wires/inch, open area 75%, electro-formed mesh, 99.9%
Synonyme(s) :
Nickel, NI008720
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.90%
Forme
mesh
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 214-212-68
Résistivité
6.97 μΩ-cm, 20°C
Taille × ouverture nominale
60 x 60 mm × 0.43 mm
Épaisseur × diam.
0.004 mm × 0.067 mm
pb
2732 °C (lit.)
Pf
1453 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable