GF18031711
Polyacrylonitrile
(PAN), powder, mean particle size 50micron, weight 100 g, condition copolymer
Synonyme(s) :
AN316010
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 180-317-11
Poids
100 g
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable