GF15499413
Rhodium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.006mm, as rolled, 99.9%
Synonyme(s) :
Rhodium, RH000203
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.90%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 154-994-13
Résistivité
4.33 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
25 x 25 mm × 0.006 mm
Point d'ébullition
3727 °C (lit.)
Pf
1966 °C (lit.)
Densité
12.41 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clé InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable