Principaux documents
GF15012177
Boron nitride
rod, 25.4 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 607950
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 150-121-77
Longueur
100 mm
Diamètre
25.4 mm