GF14957994
Erbium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
Synonyme(s) :
Erbium, ER000205
About This Item
Essai
99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 149-579-94
Résistivité
86 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
25 x 25 mm × 0.005 mm
pb
2868 °C (lit.)
Pf
1529 °C (lit.)
Densité
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Er]
InChI
1S/Er
Clé InChI
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable