GF14446346
Germanium
rod, 50mm, diameter 5mm, polycrystalline, n-type, 99.999%
Synonyme(s) :
Germanium, GE007920
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.999%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 144-463-46
Résistivité
53 Ω-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 5 mm
pb
2830 °C (lit.)
Pf
937 °C (lit.)
Densité
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Clé InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable