Principaux documents
GF12674213
Zirconium
lump, 4 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.2%
Synonyme(s) :
ZR006150
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
91.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141751
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99.2%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 126-742-13
Résistivité
40 μΩ-cm, 20°C
Poids
50 g
Taille max. des fragments
4 mm
pb
4377 °C (lit.)
Pf
1852 °C (lit.)
Densité
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clé InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable