GF09487581
Neodymium
rod, 50mm, diameter 12.5mm, cast, 99%
Synonyme(s) :
Neodymium, ND007940
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 094-875-81
Résistivité
64.0 μΩ-cm, 20°C
pb
3074 °C (lit.)
Pf
1021 °C (lit.)
Densité
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Nd]
InChI
1S/Nd
Clé InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable