GF05655630
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, grade kapton mt
Synonyme(s) :
IM301210
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 056-556-30
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.025 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable