Key Documents
GF04189585
Stainless steel - AISI 316l
Non-Woven Fabric, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, weight.m-2 -50g, size 300 × 300 mm, thickness 0.060 mm
Synonyme(s) :
FF213720
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
fabric
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 041-895-85
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.060 mm
Poids
50 gper meter squared
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable