Documents
GF04116158
Rhenium
wire reel, 0.1m, diameter 0.076mm, annealed, 99.97%
Synonyme(s) :
Rhenium, RE005105
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Re
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141737
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.97%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 041-161-58
L × épaisseur
0.1 m × 0.076 mm
Point d'ébullition
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
Pf
3180 °C (lit.)
Densité
21.02 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[ReH]
InChI
1S/Re
Clé InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N