GF03713059
Copper - O.F.H.C.
sheet, 300x300mm, thickness 3.0mm, 99.95+%
Synonyme(s) :
Copper, CV003020
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 037-130-59
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × l × épaisseur
300 mm × 300 mm × 3.0 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N