Key Documents
GF01298279
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.05 mm diameter, length 20 m, temper hard
Synonyme(s) :
AB245120
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 012-982-79
Longueur
20 m
Diamètre
0.05 mm