E16503
Ethyl carbazate
97%
Synonyme(s) :
Hydrazinocarboxylic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
pb
108-110 °C/22 mmHg (lit.)
Pf
44-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)NN
InChI
1S/C3H8N2O2/c1-2-7-3(6)5-4/h2,4H2,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
VYSYZMNJHYOXGN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves