DWKBWP0250AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 250 mL
Synonyme(s) :
BWP0250AP
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round amber polypropylene bottle
wide-neck
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BWP0250AP
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages