Principaux documents
DWKBWH0060PN
Azlon HDPE Wide Neck Round Bottles
screw cap, capacity 60 mL
Synonyme(s) :
BWH0060PN
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
screw cap
wide-neck
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BWH0060PN
Capacité
60 mL
Application
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Caractéristiques et avantages
Suitable for food contact applications