Principaux documents
DWKBDA242P
Azlon Straight-sided Beakers
graduated, polypropylene, capacity 2000 mL
Synonyme(s) :
BDA242P
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
graduated
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Conditions de stockage
room temperature
Capacité
2000 mL
Catégories apparentées
Application
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Caractéristiques et avantages
Straight sided stackable