Principaux documents
DWKBDA224P
Azlon Straight-sided Beakers
graduated, polypropylene, capacity 100 mL
Synonyme(s) :
BDA224P
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
graduated
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Conditions de stockage
room temperature
Capacité
100 mL
Catégories apparentées
Application
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Caractéristiques et avantages
Straight sided stackable