DWK74504-20
KIMBLE® scintillation vials with attached pulp backed foil lined PP cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, vial capacity (20 mL), screw cap
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white polypropylene cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
with cap
Conditionnement
case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
Fabricant/nom de marque
Kimble® 74504-20
Diam. du flacon × H
(27 mm) (57 mm)
Capacité de la fiole/du flacon
(20 mL)
Raccords
22-400 neck
22-400