DWK231885404
Reagent Bottle, Wide Neck
wide-neck
Synonyme(s) :
231885404
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
amber soda-lime glass bottle
wide-neck
Joint
Joints ST/NS neck WITH STOPPER (NS 60/46)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
231885404
Capacité
100 mL
Application
Caractéristiques et avantages