Principaux documents
DWK218010851
DURAN® graduated laboratory bottle
with cap, round glass bottle, bottle capacity (10 mL), non-sterile
Synonyme(s) :
218010851
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
round glass bottle
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 218010851
Contenance du flacon
(10 mL)
Description générale
with DIN 168-1 Thread, graduated
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences