DWK216780807
Duran® Volumetric Flask
graduated, WHITE GRADUATION, WITH ONE GRADUATION MARK, class A, Batch Certificate, Octagonal PE Stopper, joint: ST/NS 7/16
Synonyme(s) :
216780807
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS7/16
Caractéristiques
class A
graduated WHITE GRADUATION, WITH ONE GRADUATION MARK
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 216780807
Capacité
10 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages