D804
γ-Decanolactone
98%
Synonyme(s) :
4-Hydroxydecanoic acid γ-lactone
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
276.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
136 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter