Principaux documents
D58600
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzylamine
95%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.578 (lit.)
Densité
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H,4,10H2
Clé InChI
IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2