Key Documents
D15901
Sigma-Aldrich
5,6-Diamino-1,3-dimethyluracil hydrate
technical grade
Synonyme(s) :
4,5-Diamino-1,3-dimethyl-2,6-dioxotetrahydropyrimidine, 5,6-Diamino-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, NSC 15493
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10N4O2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.17 (anhydrous basis)
Numéro Beilstein :
157451
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Forme
solid
Pf
210-214 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.CN1C(N)=C(N)C(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H10N4O2.H2O/c1-9-4(8)3(7)5(11)10(2)6(9)12;/h7-8H2,1-2H3;1H2
Clé InChI
FNLDCZCNGSQKIC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • 1H-Imidazol-1-yl substituted 8-phenylxanthines for use as adenosine receptor ligands
  • Pyrimidinyl purinediones via cyclocondensation
  • Theophylline derivatives as adenosine receptor antagonists
  • Pteridine analogs for use as monoamine oxidase B and nitric oxide synthase inhibitors
  • Fused tricyclic xanthines
  • Cadmium uraciliminoethylpyridine complexes for use as antiproliferatives against C6 glioma cells
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable