D108200
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
98%
Synonyme(s) :
Gentisaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
crystals
Pf
97-99 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-4,9-10H
Clé InChI
CLFRCXCBWIQVRN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves