CDS015563
1-methyl-4-phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10N2O2
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cn1cnc(-c2ccccc2)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-13-7-12-9(10(13)11(14)15)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
RPJKZONANHLFTE-UHFFFAOYSA-N