CDS007214
4-Chloro-7-fluoroquinoline
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H5ClFN
Poids moléculaire :
181.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
FC1=CC=C2C(Cl)=CC=NC2=C1
InChI
1S/C9H5ClFN/c10-8-3-4-12-9-5-6(11)1-2-7(8)9/h1-5H
Clé InChI
TTXZTTXOYYOVEV-UHFFFAOYSA-N