CDS006900
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7NO2S
Poids moléculaire :
205.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO2S/c12-10(13)9-11-8(6-14-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
Clé InChI
ORSGNNVYFOPYKB-UHFFFAOYSA-N