CDS003558
6-bromo-3-methylbenzo[d]isoxazole
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6BrNO
Poids moléculaire :
212.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cc1noc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-5-7-3-2-6(9)4-8(7)11-10-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
LSPSVCJKVFCWHE-UHFFFAOYSA-N