CDS000140
4-[2-Phenylethenyl]aniline
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H13N
Poids moléculaire :
195.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c15-14-10-8-13(9-11-14)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-11H,15H2/b7-6+
Clé InChI
VFPLSXYJYAKZCT-VOTSOKGWSA-N