CBR01705
2-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H15Br2N
Poids moléculaire :
273.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Br.CN1CCCCC1CBr
InChI
1S/C7H14BrN.BrH/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8;/h7H,2-6H2,1H3;1H
Clé InChI
KYUPYPMGNGFEIT-UHFFFAOYSA-N