C63006
2-Chlorophenothiazine
97%
Synonyme(s) :
2-Chlorothiodiphenylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
crystals
Pf
195-200 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
InChI
1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
Clé InChI
KFZGLJSYQXZIGP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable