Principaux documents
C58800
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
technical grade
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.56
Beilstein:
1910197
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Impuretés
<15% 3-chloro-4-nitrobenzaldehyde
<3% sulfuric acid
<5% 5-chloro-2-nitrobenzoic acid
Pf
65-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-6-1-2-7(9(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H
Clé InChI
SWGPIDCNYAYXMJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zabiulla et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 95, 419-428 (2017-09-02)
Disrupted redox balance is implicated in multiple pathologies including malignant progression and tumor angiogenesis. In this investigation, we report the design and development of novel and effective ROS detoxifying azo-hydrazone molecules targeting malignant pathologies and neoangiogenesis. A series of azo-derivatives