Principaux documents
C43609
Sigma-Aldrich
4-Chloro-4′-fluorobutyrophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CO(CH2)3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5255 (lit.)
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCCl
InChI
1S/C10H10ClFO/c11-7-1-2-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,1-2,7H2
Clé InChI
HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Propriétés physiques
Material darkens in storage with no loss in purity
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Seth Y Ablordeppey et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7291-7301 (2008-07-04)
The synthesis and exploration of novel butyrophenones have led to the identification of a diazepane analogue of haloperidol, 4-[4-(4-chlorophenyl)-1,4-diazepan-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one (compound 13) with an interesting multireceptor binding profile. Compound 13 was evaluated for its binding affinities at DA subtype receptors, 5HT