C195
(2S,3R,4S)-α-(Carboxycyclopropyl)glycine
solid
Synonyme(s) :
(2S,1′R,2′S)-2-(2-Carboxycyclopropyl)glycine, (2S,3R,4S)-CCG, L-CCG-IV
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Activité optique
[α]/D +69.5°, c = 0.4 in H2O(lit.)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
off-white
Solubilité
H2O: soluble
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
[H][C@]1(C[C@@H]1C(O)=O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3(2)5(8)9/h2-4H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3+,4+/m1/s1
Clé InChI
GZOVEPYOCJWRFC-UZBSEBFBSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable