BR781342
BRAND® strips of 8 caps
polypropylene, yellow, for PCR tubes
Synonyme(s) :
PCR, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
domed
polypropylene
yellow
Caractéristiques
for PCR tubes
Conditionnement
pack of 125 ea
pack of 125 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 781342
Technique(s)
PCR: suitable