BR781040
BRAND® PC centrifuge tube, rimless
volume 100 mL, round bottom, L × W 45 mm × 98 mm
Synonyme(s) :
Centrifuge tubes, Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polycarbonate
round bottom
transparent tube
Description
RCF up to 20000g
Caractéristiques
RCF 20,000 × g
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
BRAND 781040
L × l
45 mm × 98 mm
Volume
100 mL