Principaux documents
BR759800
BRAND® disposable stirring spatula
polystyrene
Synonyme(s) :
Stirring spatula
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
polystyrene
Conditionnement
pack of 500 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 759800
L × diam.
120 mm × 3 mm
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG