BR152805
BRAND® tubing connector, T-shape
polypropylene, for tubing i.d., 6 ‑ 7 mm
Synonyme(s) :
Tubing, Tubing Connectors
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
for tubing i.d. 6 ‑ 7 mm
Conditionnement
pack of 20 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 152805
Longueur
40 mm