BR152705
BRAND® tubing connector, straight
polypropylene, for tubing i.d., 3 ‑ 5 mm
Synonyme(s) :
Tubing, Tubing Connectors
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
for tubing i.d. 3 ‑ 5 mm
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 152705
Longueur
47 mm